Learn More
3-(2-Isopropylphénoxy)pipéridine, Thermo Scientific™
Code produit 11419780
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419780 250 mg 250mg
11429780 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50996.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902837-35-8
Formule moléculaire C14H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 219.328
Numéro MDL MFCD08061106
Clé InChI DFJMRKMGDKDNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-isopropylphenoxy piperidine, 3-2-propan-2-yl phenoxy piperidine
CID PubChem 44721294
Nom IUPAC 3-(2-propan-2-ylphénoxy)pipéridine
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1OC2CCCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Isopropylphenoxy)piperidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.33