Learn More
3-(2-Méthoxycarbonyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469277 1 g 1g
15459895 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52542.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 833472-82-5 | C10H13BO4 | 208.02 g/mol
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid is involved in the preparation of antimalarial and anticancer ethylenediamine inhibitors to protein farnesyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(2-méthoxycarbonyl)benzèneboronique est impliqué dans la préparation d’inhibiteurs de l’éthylènediamine antipaludiques et anticancéreux à la farnesyltransférase protéique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 833472-82-5
Formule moléculaire C10H13BO4
Poids moléculaire (g/mol) 208.02
Numéro MDL MFCD04115648
Clé InChI IPXZIWCEVNDHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methoxycarbonylethyl phenylboronic acid, methyl 3-3-boronophenyl propionate, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenyl boronic acid, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenylboronic acid, 3-2-methoxycarbonylethyl phenyl boronic acid, acmc-209prx, benzenepropanoic acid,3-borono-, 1-methyl ester
CID PubChem 4993880
Nom IUPAC [3-(3-méthoxy-3-oxopropyl)phényl]acide boronique
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic Acid
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.02
Pourcentage de pureté 97%