Learn More
Acide 3-(2-méthoxyéthoxy)phénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid |
| CAS | 227305-67-1 |
| Formule moléculaire | C9H13BO4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-5-6-14-9-4-2-3-8(7-9)10(11)12/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | OB(O)C1=CC=CC(OCCOC)=C1 |
| Nom IUPAC | acide (3-(2-méthoxyéthoxy)phényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.01 |
| Poids de la formule | 196.09 |