Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 3-(2-Méthoxyéthylaminocarbonyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11327669
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327669 1 g 1g
11337669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28340.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073353-64-6
Formule moléculaire C16H24BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 305.18
Numéro MDL MFCD09266187
Clé InChI GNJHHGGRMLSKNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-methoxyethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 3-2-methoxyethylaminocarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-2-methoxyethylamine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, amtb047, 3-2-methoxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-2-methoxyethyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
CID PubChem 46739043
Nom IUPAC N-(2-méthoxyéthyle)-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES COCCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 93°C to 98°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 305.18
Pourcentage de pureté 97%