Learn More
3-(2-méthoxyphényl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447447 5 g 5g
15437447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34492.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59843-63-9 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59843-63-9
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.203
Numéro MDL MFCD02091524
Clé InChI KLPGJCMICASHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl, 3-2-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl pyrazole, 2-1h-pyrazol-3-yl anisole, 2-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene
CID PubChem 2736764
Nom IUPAC 5-(2-méthoxyphényl)-1H-pyrazole
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=CC=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 82°C to 84°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 97%