Learn More
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416857 5 g 5g
11426857 25 g 25g
11436857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14314.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6342-77-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6342-77-4
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00002772
Clé InChI XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-2-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methoxy, o-methoxyhydrocinnamic acid, 3-o-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxy-benzenepropanoic acid, beta-o-methoxyphenyl propionic acid, acmc-209nfi, maybridge1_000611
CID PubChem 80652
Nom IUPAC Acide 3-(2-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC=CC=C1CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 85°C to 88°C
Quantité 5 g
Beilstein 2097012
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98%