Learn More
3-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10304472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10304472 250 mg 250mg
10762083 1 g 1g
10250545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10304472 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC19401CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 28077-41-0
Formule moléculaire C11H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.258
Numéro MDL MFCD02682065
Clé InChI YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
CID PubChem 2776495
Nom IUPAC 3-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoïque
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté 97%