Learn More
3-(2-méthyl-1H-imidazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10652285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10652285 1 g Flacon en verre ambré 1g
10192884 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10652285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61314DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 184098-19-9
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Numéro MDL MFCD09702403
Clé InChI ZDHNDCMKVXWWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 3-2-methylimidazol-1-yl aniline, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl-benzenamine, 3-2-methylimidazolyl phenylamine, benzenamine,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
CID PubChem 12797139
Nom IUPAC 3-(2-méthylimidazol-1-yl)aniline
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%