Learn More
3-(2-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97 %, Maybridge
Code produit 10748825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10748825 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10011154 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61313CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 912569-62-1
Formule moléculaire C11H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 187.25
Numéro MDL MFCD09065015
Clé InChI CECWODAAUDOPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine
CID PubChem 24229639
Nom IUPAC [3-(2-méthylimidazol-1-yl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC(CN)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.24
Pourcentage de pureté 97%