Learn More
3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11420538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420538 1 g -
11430538 5 g 5g
11440538 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24675.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89128-08-5
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.17
Numéro MDL MFCD00134458
Clé InChI DXHSGLFIHQQUIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1-imidazolyl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propanenitrile, 2-methyl-4-nitro-1-imidazolepropionitrile, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole-1-propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-2-methyl-4-nitro-1h-imidazole
CID PubChem 319755
Nom IUPAC 3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
SMILES CC1=NC(=CN1CCC#N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.