Learn More
3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440538 25 g 25g
11420538 1 g -
11430538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11440538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24675.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89128-08-5
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.17
Numéro MDL MFCD00134458
Clé InChI DXHSGLFIHQQUIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1-imidazolyl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propanenitrile, 2-methyl-4-nitro-1-imidazolepropionitrile, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole-1-propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-2-methyl-4-nitro-1h-imidazole
CID PubChem 319755
Nom IUPAC 3-(2-méthyl-4-nitroimidazol-1-yl)propanenitrile
SMILES CC1=NC(=CN1CCC#N)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 97%