Learn More
3-[2-méthyl-4(trifluorométhoxy)phényle]propionique, 97 %, Alfa Aesar™
Code produit 15476697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476697 250 mg 250mg
15466697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33829.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373921-13-1
Formule moléculaire C11H11F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.201
Numéro MDL MFCD22201060
Clé InChI LNOAXHKIMRSNOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propionic acid, 3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
CID PubChem 86277667
Nom IUPAC Acide 3-[2-méthyl-4-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.2
Pourcentage de pureté 97%