Learn More
3-(2-Méthylphénoxy)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 177.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |