Learn More
3-(2-méthylphényle)-5-phényle-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15441776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441776 250 mg 250mg
15471068 1 g 1g
15481068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54927.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1400191-58-3
Formule moléculaire C15H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 236.274
Numéro MDL MFCD20265377
Clé InChI UPWQKWQWFBYGFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methylphenyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-phenyl-3-o-tolyl-1,2,4-oxadiazole
CID PubChem 54366090
Nom IUPAC 3-(2-methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=CC=CC=C1C2=NOC(=N2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 97%