Learn More
[3-(2-Morpholinoéthoxy)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10249752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249752 250 mg -
10015712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10249752 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857284-07-2
Formule moléculaire C13H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.299
Numéro MDL MFCD07772846
Clé InChI DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
CID PubChem 7164622
Nom IUPAC [3-(2-morpholin-4-yléthoxy)phényl]méthanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 237.3
Pourcentage de pureté 97%