Learn More
Acide 3-(2-naphtyl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432718 1 g 1g
11442718 5 g 5g
11452718 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16715.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51557-26-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51557-26-7
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.221
Numéro MDL MFCD00209666
Clé InChI KWGPBDBAAXYWOJ-VURMDHGXSA-N
Synonyme naphthalene-2-acrylic acid, z-3-2-naphthyl prop-2-enoic acid, z-3-naphthalen-2-ylprop-2-enoic acid
CID PubChem 1712266
Nom IUPAC Acide (Z)-3-naphthalén-2-ylprop-2-énoïque
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%