Learn More
3-(2-Naphtyl)acide benzèneboronique, 98 %
Code produit 15429717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429717 5 g 5g
15419717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52948.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 870774-29-1
Formule moléculaire C16H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.09
Numéro MDL MFCD16293738
Clé InChI WLKQDOGZCIYEOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-naphthyl phenylboronic acid, 3-naphthalen-2-yl phenyl boronic acid, 3-2-naphthyl benzeneboronic acid, 3-naphthalene-2-yl phenylboronic acid, boronic acid, 3-2-naphthalenyl phenyl, 3-naphthalen-2-yl phenylboronic acid, 3-2-naphthyl phenylboronicacid, 3-2-naphthyl phenyl boronic acid
CID PubChem 45382255
Nom IUPAC Acide (3-naphtalén-2-ylphényl) boronique
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 248.09
Pourcentage de pureté 98%