Learn More
3-(2-naphthyle)-L-alanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440009 1 g 1g
15450009 5 g 5g
15460009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63354.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 58438-03-2 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-(2-naphthyl)-L-alanine, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans 1 mol/l de NaOH.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58438-03-2
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD00066087
Clé InChI JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonyme 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
CID PubChem 185915
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 2726272
Informations sur la solubilité Soluble in 1mol/L NaOH.
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide