Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10604092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10604092 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10604092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 333902500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 58438-03-2
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD00066087
Clé InChI JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonyme 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
CID PubChem 185915
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline