Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, TRC
Code produit 30468418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468418 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468418 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37869010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS 58438-03-2
Formule moléculaire C13H13NO2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-naphtalén-2-ylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Poids de la formule 215.0946