Learn More
Acide 3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10305112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10305112 10 g Flacon en verre ambré 10g
10273232 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10305112 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB02696EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 13610-59-8
Formule moléculaire C10H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 207.185
Numéro MDL MFCD00052166
Clé InChI BMLRDVCKJXMASM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxobenzo d oxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl propionic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoic acid, 2-oxo, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl-propionic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoicacid, 2-oxo, 3-2-oxo-3-hydrobenzoxazol-3-yl propanoic acid, maybridge1_008314
CID PubChem 720147
Nom IUPAC acide 3-(2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N(C(=O)O2)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 207.18
Pourcentage de pureté 97%