Learn More
3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490200 1 g 1g
11400210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490200 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50665.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36770-50-0 | C12H9N5 | 223.239 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36770-50-0
Formule moléculaire C12H9N5
Poids moléculaire (g/mol) 223.239
Numéro MDL MFCD00107797
Clé InChI WOFXUCJTFGKKIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole, 2-3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole, 2-3-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 2-5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, 2-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, acmc-1ah5x, 3-2'-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole
CID PubChem 2803172
Nom IUPAC 2-(3-pyridine-4-yl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)pyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=NN2)C3=CC=NC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.24
Pourcentage de pureté 99%