Learn More
Acide 3-(2-pyridyl)-5,6-diphényl-1,2,4-triazine-p,p’-disulfonique, sel disodique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10428140 1 g Flacon en verre 1g
10285550 5 g Flacon en verre 5g
10751684 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171010010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1264198-47-1 , 28048-33-1
Formule moléculaire C20H12N4Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 514.44
Numéro MDL MFCD00717621
Clé InChI DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, disodium ferrozine 2-hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-bis 4-sulfophenyl-1,2,4-triazine disodium salt hydrate
CID PubChem 91871971
Nom IUPAC Disodium ; 4-[3-pyridine-2-yl-6-(4-sulfonatophényl)-1,2,4-triazine-5-yl]benzènesulfonate ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (5% acetate-buffer pH 5.5) Clear yellow
Poids de la formule 514.45
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.