Learn More
Acide 3-(2-thiényl)propanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10603302 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10603302 1 g Flacon en verre 1g
10182481 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603302 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5928-51-8 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5928-51-8
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.2
Numéro MDL MFCD00047093
Clé InChI MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-thienyl propanoic acid, 3-2-thienyl propionic acid, 2-thiophenepropanoic acid, 3-thiophen-2-yl propanoic acid, 2-thiophenepropionic acid, maybridge3_005592, 3-2-thienyl propionic pound inverted question markacid, 3-thiophen-2-yl-propionic acid, thiolpropionic acid, pubchem23928
CID PubChem 703169
Nom IUPAC acide 3-thiophène-2-ylpropanoïque
SMILES C1=CSC(=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Thienyl)propanoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45°C to 49°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou aiguilles