Learn More
3-[2-(triméthylsilyl)éthynyl]benzèneboronic acide pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424486 1 g 1g
15434486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58731.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 915402-03-8 | C17H25BO2Si | 300.28 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 915402-03-8
Formule moléculaire C17H25BO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 300.28
Numéro MDL MFCD08706285
Clé InChI LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 17999151
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC trimethyl({2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl})silane
Poids de la formule 300.28
Pourcentage de pureté 97%