Learn More
3,3',3' '-(2,4,6-boroxyltriyl)tris-pyridine chlorhydrate (> 70%), TRC
Code produit 30414323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30414323 100 mg 100mg
30411566 500 mg 500mg
30421919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30414323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP997025100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',3''-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridine Hydrochloride
Formule moléculaire C15H12B3N3O3 •xHCl
Quantité 100 mg
Synonyme 3,3',3''-(2,4,6-Boroxintriyl)tris[pyridine] Hydrochloride, 2,4,6-Tris(3-pyridinyl)cyclotriboroxane Hydrochloride, Tris(3-pyridyl)boroxin Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C15H12B3N3O3.ClH/c1-4-13(10-19-7-1)16-22-17(14-5-2-8-20-11-14)24-18(23-16)15-6-3-9-21-12-15;/h1-12H;1H
SMILES B1(OB(OB(O1)C2=CC=CN=C2)C3=CC=CN=C3)C4=CN=CC=C4.Cl
Nom IUPAC Chlorhydrate de 2,4,6-tri(pyridin-3-yl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane