Learn More
[[3,3',3' '-(Phosphinidyne-κ P)tris[benzènesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium, TRC
Code produit 30428379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428379 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428379 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP35383510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ((3,3',3''-(Phosphinidyne-kP)tris(benzenesulfonato))(3-))-Palladate(3-) Sodium
CAS 1010733-93-3
Formule moléculaire C18H12Na3O9PPdS3
Quantité 10 mg
Synonyme Palladate(3-)','[[3,3',3''-(phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-','sodium (1:3) (ACI), [[3,3',3''-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium
Formule InChI InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na.Pd/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;/q;3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)[P]([Pd])(c2cccc(c2)S(=O)(=O)[O-])c3cccc(c3)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC trisodium;[tris(3-sulfonatophényl)-λ ^{4}-phosphanyl]palladium
Poids moléculaire (g/mol) 674.84
Poids de la formule 673.8109