Learn More
Chlorure de 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435600 500 mg 500mg
11425600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435600 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25856.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 845866-80-0 | Molecular Formula: C3H4ClF3O2S | Molecular Weight: 196.568 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845866-80-0
Formule moléculaire C3H4ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.568
Numéro MDL MFCD06248898
Clé InChI OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride
CID PubChem 2761177
Nom IUPAC Chlorure de 3,3,3-trifluoropropane-1-sulfonyle
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride
Point d’ébullition 77°C to 78°C (16 mmHg)
Formule linéaire CF3(CH2)2SO2Cl
Indice de réfraction 1.3997
Quantité 500 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 196.57
Pourcentage de pureté 95%