Learn More
Acide 3,3,3-trifluoro-2,2-diméthylpropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417545 250 mg 250mg
11301989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26053.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 889940-13-0 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid is used in the synthesis of 2-aminobenzaldehyde oxime analogs which acts as dual inhibitors of neutrophil elastase and proteinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide 3,3,3-trifluoro-2,2-diméthylpropionique est utilisé dans la synthèse d’agents analogues de l’oxime 2-aminobenzaldéhyde qui agit comme un inhibiteur double de l’élastase neutrophile et de la protéinase.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 889940-13-0
Formule moléculaire C5H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.104
Numéro MDL MFCD08445819
Clé InChI VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
CID PubChem 19867367
Nom IUPAC 3,3,3-acide-2,2trifluoro-diméthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Nom chimique ou matériau 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Point de fusion 66°C to 73°C
Point d’ébullition 76°C to 77°C (14 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.