Learn More
Acide 3,3,3-trifluoro-2,2-diméthylpropionique, Thermo Scientific™
Code produit 10733332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733332 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10733332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00264DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
CAS 889940-13-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H7F3O2
Quantité 1 g
Synonyme 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
Clé InChI VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3,3-acide-2,2trifluoro-diméthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.104
CID PubChem 19867367
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 97%