Learn More
Acide 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorométhyl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10739005 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10739005 5 g Flacon en verre 5g
10491104 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10739005 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 564-10-3 | C4H2F6O2 | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 564-10-3
Formule moléculaire C4H2F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00464165
Clé InChI RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
CID PubChem 385606
Nom IUPAC acide 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorométhyl)propanoïque
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 3, 3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 53°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2CHCOOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.