Learn More
Acide 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorométhyl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15460636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460636 25 g 25g
15440636 1 g 1g
15450636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53388.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 564-10-3
Formule moléculaire C4H2F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.048
Numéro MDL MFCD00464165
Clé InChI RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
CID PubChem 385606
Nom IUPAC acide 3,3,3-trifluoro-2-(trifluorométhyl)propanoïque
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Point de fusion 46°C to 53°C
Point d’ébullition 125°C
Formule linéaire (CF3)2CHCO2H
Quantité 25 g
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%