Learn More
Acide 3,3,3-trifluoropropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414377 5 g 5g
11404377 1 g 1g
11399539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20428.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-99-6
Formule moléculaire C3H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Numéro MDL MFCD00153292
Clé InChI KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
CID PubChem 2777972
Nom IUPAC Acide 3,3,3-trifluoropropanoïque
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Point de fusion 9°C
Densité 1.441
Point d’ébullition 146°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.334
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1751796
Poids de la formule 128.05
Pourcentage de pureté 98%