Learn More
Acide 3,3,3-trifluoropropionique, 98 %
Code produit 10015063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10015063 5 mL Flacon en verre 5mL
10548833 1 mL Flacon en verre 1mL
10127143 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10015063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381070050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 2516-99-6 | C₃H₃F₃O₂| 128,05 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-99-6
Formule moléculaire C3H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Numéro MDL MFCD00153292
Clé InChI KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
CID PubChem 2777972
Nom IUPAC Acide 3,3,3-trifluoropropanoïque
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.7°C
Couleur Incolore
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 146°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F3CCH2COOH
Indice de réfraction 1.3320 to 1.334
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.45
Poids de la formule 128.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement