Learn More
Acide 3,3,3-trifluoropropionique, 98 %
Code produit 10548833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10548833 1 mL Flacon en verre 1mL
10015063 5 mL Flacon en verre 5mL
10127143 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10548833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381070010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2516-99-6 | C₃H₃F₃O₂| 128,05 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-99-6
Formule moléculaire C3H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Numéro MDL MFCD00153292
Clé InChI KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
CID PubChem 2777972
Nom IUPAC Acide 3,3,3-trifluoropropanoïque
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.7°C
Couleur Incolore
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 146°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F3CCH2COOH
Indice de réfraction 1.3320 to 1.334
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 1.45
Poids de la formule 128.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement