Learn More
(3,3,3-trifluoropropyl)chlorodiméthylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656650 5 g Flacon en verre 5g
10795832 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432210050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1481-41-0 | Molecular Formula: C5H10ClF3Si | Molecular Weight: 190.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1481-41-0
Formule moléculaire C5H10ClF3Si
Poids moléculaire (g/mol) 190.67
Clé InChI KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
CID PubChem 73866
Nom IUPAC chloro-diméthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 3, 3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 118°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.11
Poids de la formule 190.67
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (3,3,3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.