Learn More
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroéthoxy)phényl]-1-[4-hydroxyphényl]-2-phényl-1-butène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-butene |
| CAS | 1020719-27-0 |
| Formule moléculaire | C24H18D5ClO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene-d5, 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl-d5]-phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23-/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCCl)cc2)\c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 4-[(Z)-1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbut-1-enyl]phenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 383.92 |
| Poids de la formule | 383.17 |