Learn More
3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine, TRC
Code produit 30011221
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011221 50 mg 50mg
30010435 100 mg 100mg
30011555 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22754350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139978-28-2
Formule moléculaire C4 H6 N F5
Poids moléculaire (g/mol) 163.09
Synonyme 3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butanamine;
Nom IUPAC 3,3,4,4,4-pentafluorobutan-1-amine
SMILES NCCC(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2
Poids de la formule 163.042