Learn More
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-sulphonic Acid, TRC
Code produit 17924645
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17924645 50 mg 50mg
17914985 25 mg 25mg
17903735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17924645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00780550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27619-97-2
Formule moléculaire C8 H5 F13 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 428.17
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctane sulfonate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid, 2-(Perfluorohexyl)ethane-1-sulfonic acid, 2-(Perfluorohexyl)ethanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-sulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanesulfonic acid, THPFOS, 6:2 FTSA
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
Poids de la formule 427.9752
Pourcentage de pureté >95%