Learn More
Acide 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluoro-1-décanesulfonique, sel de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt |
| CAS | 27619-96-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C10 H4 F17 O3 S . Na |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium, 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | sodium ;3,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodécane-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 550.16 |
| Afficher plus |