Learn More
3,3‘,4,4’-benzophénone dianhydride tétracarboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457857 100 g 100g
11467857 500 g 500g
11389539 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16529.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.228 g/mol
BTDA polymer fine free-flowing powder suitable for general purposes. BTDA Microfine Micronized powder facilitates mixing in epoxy resins. BTDA ultrapure high-purity, high-assay powder for critical polyimide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Poudre fine à écoulement libre en polymère BTDA à usage général. La poudre BTDA microfine et micronisée facilite le mélange dans les résines d’époxy. Poudre ultra-pure BTDA pour dosages de haute pureté pour la synthèse critique du polyimide.
Solubilité
Soluble dans le DMF (0,1 g/ml). Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2421-28-5
Formule moléculaire C17H6O7
Poids moléculaire (g/mol) 322.228
Numéro MDL MFCD00005923
Clé InChI VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
CID PubChem 75498
Nom IUPAC 5-(1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carbonyle)-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Point de fusion 220°C to 226°C
Densité 1.57
Point d’ébullition 320°C (5 mmHg)
Point d’éclair 324°C (615°F)
Quantité 100 g
Beilstein 761777
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMF (0.1g/mL). Reacts with water.
Poids de la formule 322.23
Pourcentage de pureté ≥97%