Learn More
Dianhydride 3,3',4,4'-benzophénonétracarboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10490641 500 g Flacon en verre -
10703613 5 g Flacon en verre 5g
11345342 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10490641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401935000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2421-28-5
Formule moléculaire C17H6O7
Poids moléculaire (g/mol) 322.22
Numéro MDL MFCD00005923
Clé InChI VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
CID PubChem 75498
Nom IUPAC 5-(1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carbonyle)-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3′,4,4′-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219.0°C to 226.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in dmf (1g/10mL)
Point de sublimation 0220.0°C
Poids de la formule 322.22
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Aiguilles ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.