Learn More
Dianhydride 3,3',4,4'-benzophénonetétracarboxylique, TRC
Code produit 30341100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341100 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1303901G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',4,4'-Benzophenonetetracraboxylic Dianhydride
CAS 2421-28-5
Formule moléculaire C17H6O7
Quantité 1 g
Synonyme 5,5'-Carbonylbis[1,3-isobenzofurandione, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Anhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 3,3',4,4'-Tetracarboxybenzophenone Dianhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Anhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 4,4'-Carbonylbis(phthalic Anhydride), 4,4'-Carbonyldiphthalic Anhydride, 4,4'-Diphthalic Anhydride Ketone, BTDA, BTDA-PF, BTDA-UP, Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic Acid Anhydride, Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, NSC 78480
Formule InChI InChI=1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
SMILES O=C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
Nom IUPAC 5-(1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carbonyle)-2-benzofurane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 322.22
Poids de la formule 322.0114