Learn More
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30941099
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30941099 100 g
30930190 1 g
30935550 5 g
30934860 10 g
30940379 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30941099 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14165100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid
CAS 25173-72-2
Formule moléculaire C12H16O5
Numéro MDL MFCD00002775
Quantité 100 g
SMILES O=C(O)CCC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 240.25
Pourcentage de pureté 97%