Learn More
Acide 3-(3,4,5-triméthoxyphényl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15265978 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15265978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15265978 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189160050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
CAS 25173-72-2
Point de fusion 100.0°C to 105.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C12H16O5
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10,III,212
Synonyme 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyhydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxydihydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylpropionic acid, 3,4,5-trimethoxybenzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-benzenepropanoic acid, acmc-1cazt, maybridge1_005958
Clé InChI ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-(3,4,5-triméthoxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 240.25
CID PubChem 64860
ChEBI CHEBI:583580
Poids de la formule 240.25
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.