Learn More
3,3’,4’,7-tetrahydroxyflavone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399045 250 mg 250mg
11389045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14207.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.63€
    58.65€ / 250mg
    Économisez 8.98€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-48-3
Formule moléculaire C15H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.239
Numéro MDL MFCD00006829
Clé InChI XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fisetin, viset, 5-desoxyquercetin, fustel, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, fisetholz, superfustel, cotinin, fietin, fustet
CID PubChem 5281614
ChEBI CHEBI:42567
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,7-dihydroxychromen-4-one
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone
Point de fusion 330°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 292829
Merck Index 14,4088
Poids de la formule 286.24
Pourcentage de pureté 97%