missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichlorhydrate de 3-[[3-[(4-aminobutyl)amino]propyl]amino]propanenitrile, TRC

Code produit 30310638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30310638 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30310638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60215025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-((3-((4-Aminobutyl)amino)propyl)amino)propanenitrile Trihydrochloride
Formule moléculaire C10H25Cl3N4
Quantité 25 mg
SMILES NCCCCNCCCNCCC#N.[3HCl]
Poids moléculaire (g/mol) 307.69
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.