Learn More
3-(3,4-Dichlorophényl)-1,1-diméthylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
A phenyl urea pre-emergent agrochemical. Also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un agrochimique pré-émergent de l’urée phényle. Également une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,049 g/l), le chloroforme et le méthanol. Très légèrement soluble dans de nombreux solvants organiques.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea |
| Point de fusion | 157°C to 160°C |
| Densité | 1.48 |
| Point d’ébullition | 180°C to 190°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 2215168 |
| Merck Index | 14,3382 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.049g/L),chloroform and methanol. Very slightly soluble in many organic solvents. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Diuron
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.