Learn More
3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31002618
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31002618 250 mg
30996891 5 g
30993068 100 mg
30995062 25 g
30999384 1 g
30999924 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31002618 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD140577250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
CAS 532-12-7
Formule moléculaire C9H10N2
Numéro MDL MFCD00052019
Quantité 250 mg
SMILES C1(C2=NCCC2)=CC=CN=C1
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Pourcentage de pureté 98%