Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30965786
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965786 100 g
30954927 500 g
30954167 1 kg
30963292 25 g
30957835 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30965786 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11651100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
CAS 331-39-5
Formule moléculaire C9H8O4
Numéro MDL MFCD00004392
Quantité 100 g
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Pourcentage de pureté 98%